(Difluoromethyl)trimethylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4364-5ML D4364-1ML
TCIAD4364-5MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAD4364-5ML TCIAD4364-1ML
(Difluoromethyl)trimethylsilane ≥97.0% (par GC)
(Difluoromethyl)trimethylsilane
Formule: C₄H₁₀F₂Si
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 52°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19381658
Numéro CAS: 65864-64-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité