Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorophenylborane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenylboron dichloride

D4367-5G D4367-25G
TCIAD4367-5GEA 112 EUR InStock
TCIAD4367-5G TCIAD4367-25G
Dichlorophenylborane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dichlorophenylborane


Formule: C₆H₅BCl₂
MW: 158,82 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: 7°C
Densité: 1.20
Point d'éclair: 14°C
Numéro MDL: MFCD00013612
Numéro CAS: 873-51-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité