Diméthylglyoxime 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
172001000 172005000 172000025
ACRO172001000EA 62.9 EUR InStock
ACRO172001000 ACRO172005000 ACRO172000025
Diméthylglyoxime 99+%
Diméthylglyoxime
Formule: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Point d'ébullition: 53 °C (8 -rr)
Point de fusion: 239…242 °C (dec.)
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002117
Numéro CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
ONU: 2926
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Sulfated ash ≤0.1 %
Gravimetry ≥99.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité