4-Méthyl-2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)cyclohexanone (mélange d'isomères) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylcyclohexanone
D4385-1ML D4385-5ML
TCIAD4385-1MLEA 50.6 EUR InStock
TCIAD4385-1ML TCIAD4385-5ML
4-Méthyl-2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)cyclohexanone (mélange d'isomères) ≥95.0% (par GC)
4-Méthyl-2,6-bis(2-méthyl-2-propanyl)cyclohexanone (mélange d'isomères)
Formule: C₁₅H₂₈O
MW: 224,39 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD27976821
Numéro CAS: 23790-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité