6,8-Dichloro-3-formylchromone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,8-Dichloro-3-formylchromone, 6,8-Dichlorochromone-3-carboxaldehyde, 6,8-Dichloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde, 6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
D4388-1G D4388-5G
TCIAD4388-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD4388-1G TCIAD4388-5G
6,8-Dichloro-3-formylchromone ≥98.0% (par GC)
6,8-Dichloro-3-formylchromone
Formule: C₁₀H₄Cl₂O₃
MW: 243,0430 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051510
Numéro CAS: 64481-10-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98c8fbfe53e54ed3657fb1d40d9dbe34411e8c70&vid=98c8fbfe53e54ed3657fb1d40d9dbe34411e8c70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité