7-Méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-4-benzopyrone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Methoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, 7-Methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, 4',7-Dimethoxyisoflavone
D4389-1G D4389-5G
TCIAD4389-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD4389-1G TCIAD4389-5G
7-Méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-4-benzopyrone ≥97.0% (par GC)
7-Méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-4-benzopyrone
Formule: C₁₇H₁₄O₄
MW: 282,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075889
Numéro CAS: 1157-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité