6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4390-1G D4390-5G
TCIAD4390-1GEA 44 EUR InStock
TCIAD4390-1G TCIAD4390-5G
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC)
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin
Formule: C₁₂H₁₂O₄
MW: 220,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012338
Numéro CAS: 4281-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité