Tétrachlorocuprate de dilithium ∼2,5% ∼0.1 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dilithium tetrachlorocuprate
D4395-100ML D4395-500ML
TCIAD4395-100MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAD4395-100ML TCIAD4395-500ML
Tétrachlorocuprate de dilithium ∼2,5% ∼0.1 mol/L dans le THF
Tétrachlorocuprate de dilithium
Formule: Cl₄CuLi₂
MW: 219,24 g/mol
Point d'éclair: -17°C
Numéro MDL: MFCD00011081
Numéro CAS: 15489-27-7
ONU: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a53fcfae3cefbeedfa6c28864be7c9d34ddf96ab&vid=8484ba37f7777b42929c77912e5ec65edb38cb66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 2.2 to 2.9 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité