L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl naphthalene-1,4-dicarboxylate, 1,4-Naphthalenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
D4400-1G D4400-5G
TCIAD4400-1GEA 176 EUR InStock
TCIAD4400-1G TCIAD4400-5G
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate
Formule: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244.25 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Numéro MDL: MFCD04038075
Numéro CAS: 7487-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité