N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl)borate, N,N-Dimethylanilinium tetra(pentafluorophenyl)borate, N,N-Dimethylbenzenaminium tetrakis(perfluorophenyl)borate
D4404-200MG D4404-1G
TCIAD4404-200MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAD4404-200MG TCIAD4404-1G
N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Formule: C₃₂H₁₂BF₂₀N
MW: 801,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD12913898
Numéro CAS: 118612-00-3
EINECS: 422-050-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité