2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine
D4411-1G D4411-5G
TCIAD4411-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD4411-1G TCIAD4411-5G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formule: C₁₉H₁₅OP
MW: 290,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013367
Numéro CAS: 50777-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité