9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4412-200MG D4412-1G
TCIAD4412-200MGEA 143 EUR InStock
TCIAD4412-200MG TCIAD4412-1G
9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene ≥98.0% (par GC)
9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene
Formule: C₁₈H₁₂S
Point de fusion: 268°C
Numéro CAS: 42490-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité