N,N'-Dihydroxypyromellitimide ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NDHPI, N,N'-Dihydroxypyromellitic Diimide, 2,6-Dihydroxypyrrolo[3,4-f]isoindole-1,3,5,7(2H,6H)-tetraone
D4413-1G D4413-5G
TCIAD4413-1GEA 115 EUR InStock
TCIAD4413-1G TCIAD4413-5G
N,N'-Dihydroxypyromellitimide ≥96.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Dihydroxypyromellitimide
Formule: C₁₀H₄N₂O₆
MW: 248,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD28334210
Numéro CAS: 57583-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité