Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3,6-Epoxycyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarboxylate, 3,6-Epoxycyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
D4414-1G D4414-5G
TCIAD4414-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD4414-1G TCIAD4414-5G
Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1829-60-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2700 to 1.2740
Refractive index n20/D 1.4940 to 1.4980
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité