Dihydro-3,3-diméthylfuranne-2,5-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4417-5G D4417-25G
TCIAD4417-5GEA 102 EUR InStock
TCIAD4417-5G TCIAD4417-25G
Dihydro-3,3-diméthylfuranne-2,5-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dihydro-3,3-diméthylfuranne-2,5-dione
Formule: C₆H₈O₃
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00022608
Numéro CAS: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité