Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl 4-nitrophthalate
D4424-1G D4424-5G
TCIAD4424-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD4424-1G TCIAD4424-5G
Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-4-nitrophthalate
Formule: C₁₀H₉NO₆
MW: 239,19 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00017191
Numéro CAS: 610-22-0
EINECS: 210-212-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité