4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D4428-1G D4428-5G
TCIAD4428-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD4428-1G TCIAD4428-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₂
MW: 165,00 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01074642
Numéro CAS: 28611-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité