N,N'-Dimethyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥92.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pigment Red 179
D4429-1G D4429-5G
TCIAD4429-1GEA 99 EUR InStock
TCIAD4429-1G TCIAD4429-5G
N,N'-Dimethyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥92.0% (sur base azote total)
N,N'-Dimethyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
Formule: C₂₆H₁₄N₂O₄
MW: 418,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071975
Numéro CAS: 5521-31-3
EINECS: 226-866-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a001279b27608eef76a4a63fcd3c91e013597b6d&vid=a001279b27608eef76a4a63fcd3c91e013597b6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 92.0 %
Lambda max. 590.0 to 600.0 nm (H2SO4)
Molar extinction coefficient min.76000 (H2SO4, 590.0 to 600.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité