3,6-Diphényl-9H-carbazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Diphenyl-9H-carbazole
D4433-1G D4433-5G
TCIAD4433-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD4433-1G TCIAD4433-5G
3,6-Diphényl-9H-carbazole ≥99.0% (par GC)
3,6-Diphényl-9H-carbazole
Formule: C₂₄H₁₇N
MW: 319,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00222619
Numéro CAS: 56525-79-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité