4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4435-1G D4435-5G
TCIAD4435-1GEA 143 EUR InStock
TCIAD4435-1G TCIAD4435-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers)
Formule: C₁₂H₂₄N₂
MW: 196,34 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Numéro CAS: 1378896-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité