4,4'-Dichlorobenzil ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dichlorodibenzoyl, 4,4'-Dichlorobibenzoyl, 1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethane-1,2-dione
D4440-1G D4440-5G
TCIAD4440-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD4440-1G TCIAD4440-5G
4,4'-Dichlorobenzil ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dichlorobenzil
Formule: C₁₄H₈Cl₂O₂
MW: 279,12 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00018685
Numéro CAS: 3457-46-3
EINECS: 222-387-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité