Dichlorobis(2-ethylhexyl)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4443-1G D4443-5G
TCIAD4443-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD4443-1G TCIAD4443-5G
Dichlorobis(2-ethylhexyl)silane ≥95.0% (par GC)
Dichlorobis(2-ethylhexyl)silane
Formule: C₁₆H₃₄Cl₂Si
MW: 325,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD22370170
Numéro CAS: 1089687-03-5
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité