5,5'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D4444-1G D4444-5G
TCIAD4444-1GEA 108 EUR InStock
TCIAD4444-1G TCIAD4444-5G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers)
Formule: C₁₂H₂₄N₂
MW: 196,34 g/mol
Numéro CAS: 1378805-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité