4-Decenoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Decenoic Acid, 4-Decenoic acid
D4449-5ML D4449-25ML
TCIAD4449-5MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAD4449-5ML TCIAD4449-25ML
4-Decenoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Decenoic acid
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092963
Numéro CAS: 26303-90-2
EINECS: 247-599-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité