2,4-Dichloroquinoléine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4452-5G D4452-25G
TCIAD4452-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD4452-5G TCIAD4452-25G
2,4-Dichloroquinoléine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloroquinoléine
Formule: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Point d'ébullition: 282°C
Numéro MDL: MFCD00023939
Numéro CAS: 703-61-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité