3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide] ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4453-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD4453-1G TCIAD4453-5G
3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide] ≥98.0% (sur base azote total)
3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide]
Formule: C₂₁H₂₁IN₂O₂
MW: 460,32 g/mol
Point de fusion: 276°C
Numéro MDL: MFCD00011952
Numéro CAS: 905-96-4
EINECS: 212-996-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité