3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D4456-200MG D4456-1G
TCIAD4456-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAD4456-200MG TCIAD4456-1G
3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure ≥98.0% (sur base azote total)
3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure
Formule: C₂₅H₂₇IN₂S₂
MW: 546,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075033
Numéro CAS: 53213-94-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité