Isothiocyanate de 3,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorophenylisothiocyanate, Isothiocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
D4458-1G D4458-5G
TCIAD4458-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAD4458-1G TCIAD4458-5G
Isothiocyanate de 3,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 3,4-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00175109
Numéro CAS: 113028-75-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité