7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyano-7-(diethylamino)coumarin, 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
D4462-1G D4462-5G
TCIAD4462-1GEA 151 EUR InStock
TCIAD4462-1G TCIAD4462-5G
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonitrile
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₂
MW: 242,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068688
Numéro CAS: 51473-74-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité