L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3,3,3',3'-Tetramethyl-1,1'-bis(4-sulphobutyl)benzoindodicarbocyanine sodium salt ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium 4-[2-[5-[1,1-Dimethyl-3-(4-sulphonatobutyl)-1H-benz[e]indol-2(3H)-ylidene]-1,3-pentadienyl]-1,1-dimethyl-1H-benz[e]indol-3-ium-3-yl]butane-1-sulphonate, NK 1841, 5-[1,1-Dimethyl-3-(4-sulphonatobutyl)benz[e]indolin-2-ylidene]-1-[1,1-dimethyl-3-(4-sulphonatobutyl)benz[e]indolium-2-yl]-1,3-pentadiene sodium salt, 2-[5-[1,1-Dimethyl-3-(4-sulphobutyl)-1,3-dihydrobenzo[e]indol-2-ylidene]-1,3-pentadienyl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulphobutyl)-1H-benzo[e]indolium hydroxide Inner salt sodium salt
D4463-1G D4463-5G
TCIAD4463-1GEA 113 EUR InStock
TCIAD4463-1G TCIAD4463-5G
3,3,3',3'-Tetramethyl-1,1'-bis(4-sulphobutyl)benzoindodicarbocyanine sodium salt ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,3,3',3'-Tetramethyl-1,1'-bis(4-sulphobutyl)benzoindodicarbocyanine sodium salt
Formule: C₄₁H₄₅N₂NaO₆S₂
MW: 748.93 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621036
Numéro CAS: 64285-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Absorbance (E1%1cm) min. 2800 (MeOH, 675 to 685nm)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité