4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dimethyl-[2,2'-bipyridine] 1-oxide, 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine 1-Oxide
D4467-1G D4467-5G
TCIAD4467-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD4467-1G TCIAD4467-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD11042487
Numéro CAS: 81998-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité