Dimethoxypillar[5]arene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 12,15,32,35,52,55,72,75,92,95-Decamethoxy-1,3,5,7,9(1,4)-pentabenzenacyclodecaphane, DMpillar[5]arene
D4471-100MG D4471-1G
TCIAD4471-100MGEA 50.6 EUR InStock
TCIAD4471-100MG TCIAD4471-1G
Dimethoxypillar[5]arene ≥98.0% (par HPLC)
Dimethoxypillar[5]arene
Formule: C₄₅H₅₀O₁₀
MW: 750,89 g/mol
Point de fusion: 249°C
Numéro MDL: MFCD28386103
Numéro CAS: 1188423-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2252bc55ca410853d0e137509116ccdb9484e7c2&vid=2252bc55ca410853d0e137509116ccdb9484e7c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité