7H-Dibenzo[c,g]carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4473-200MG D4473-1G
TCIAD4473-200MGEA 109 EUR InStock
TCIAD4473-200MG TCIAD4473-1G
7H-Dibenzo[c,g]carbazole ≥98.0% (par GC)
7H-Dibenzo[c,g]carbazole
Formule: C₂₀H₁₃N
MW: 267,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00215941
Numéro CAS: 194-59-2
EINECS: 205-895-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité