Dess-Martin periodinane 8 - 12% dans le dichloromethane
Fournisseur: TCI
Danger
D4477-25ML D4477-250ML
TCIAD4477-25MLEA 93.5 EUR InStock
TCIAD4477-25ML TCIAD4477-250ML
Dess-Martin periodinane 8 - 12% dans le dichloromethane
Dess-Martin periodinane
Formule: C₁₃H₁₃IO₈
Point d'éclair: -11°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130127
Numéro CAS: 87413-09-0
ONU: 3139
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,02933
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa18620f1b3b69de396787de83bada1577ceaf4e&vid=8993fe4100bf99a12786b3d71eb33028b9061f57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 8.0 to 12.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité