2,6-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4480-5GEA 196 EUR InStock
TCIAD4480-5G TCIAD4480-1G
2,6-Diméthoxyaniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00053934
Numéro CAS: 2734-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité