3,5-Diméthyl-1H-1,2,4-triazole ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-dimethyl-4H-1,2,4-triazole
D4481-1G D4481-5G
TCIAD4481-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD4481-1G TCIAD4481-5G
3,5-Diméthyl-1H-1,2,4-triazole ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Diméthyl-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD00656686
Numéro CAS: 7343-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité