3,6-Dibromo-9-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dibromo-9-octyl-9H-carbazole
D4482-200MG D4482-1G
TCIAD4482-200MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAD4482-200MG TCIAD4482-1G
3,6-Dibromo-9-octyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Dibromo-9-octyl-9H-carbazole
Formule: C₂₀H₂₃Br₂N
MW: 437,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD23703112
Numéro CAS: 79554-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité