1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Methoxyperfluoro(2-methylpentane)
D4484-25G D4484-500G
TCIAD4484-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD4484-25G TCIAD4484-500G
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane
Formule: C₇H₃F₁₃O
MW: 350,08 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD07784227
Numéro CAS: 132182-92-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité