4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 4,5-Dimethoxy-1-cyanobenzocyclobutane, 1-Cyano-4,5-dimethoxybenzocyclobutene
D4485-1G D4485-5G
TCIAD4485-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAD4485-1G TCIAD4485-5G
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD01846132
Numéro CAS: 35202-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité