4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,7-Di(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole
D4487-200MG D4487-1G
TCIAD4487-200MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAD4487-200MG TCIAD4487-1G
4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₁₄H₈N₂S₃
MW: 300,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD18252231
Numéro CAS: 165190-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité