2,4-Diméthylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4495-5G D4495-25G
TCIAD4495-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD4495-5G TCIAD4495-25G
2,4-Diméthylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2,4-Diméthylbenzonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Numéro MDL: MFCD00016377
Numéro CAS: 21789-36-6
EINECS: 244-580-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité