3,4-Diméthylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D4497-5ML D4497-25ML
TCIAD4497-5MLEA 81.4 EUR InStock
TCIAD4497-5ML TCIAD4497-25ML
3,4-Diméthylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Numéro MDL: MFCD00025577
Numéro CAS: 102-48-7
EINECS: 203-034-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité