(S)-(-)-DM-SEGPHOS® ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D4498-1G D4498-200MG
TCIAD4498-1GEA 123 EUR InStock
TCIAD4498-1G TCIAD4498-200MG
(S)-(-)-DM-SEGPHOS® ≥95.0% (par HPLC)
(S)-5,5'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole
Formule: C₄₆H₄₄O₄P₂
MW: 722,790 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753008
Numéro CAS: 210169-57-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité