(R)-(+)-DM-SEGPHOS® ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D4499-1G D4499-200MG
TCIAD4499-1GEA 123 EUR InStock
TCIAD4499-1G TCIAD4499-200MG
(R)-(+)-DM-SEGPHOS® ≥95.0% (par HPLC)
(R)-5,5'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole
Formule: C₄₆H₄₄O₄P₂
MW: 722,790 g/mol
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD09753008
Numéro CAS: 850253-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité