2,7-Diiodofluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,7-Diiodo-9H-fluorene
D4504-1G D4504-5G
TCIAD4504-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAD4504-1G TCIAD4504-5G
2,7-Diiodofluorene ≥98.0% (par GC)
2,7-Diiodofluorene
Formule: C₁₃H₈I₂
MW: 418,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040153
Numéro CAS: 16218-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité