3,5-Diméthyl-4-nitroisoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4506-5G D4506-25G
TCIAD4506-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD4506-5G TCIAD4506-25G
3,5-Diméthyl-4-nitroisoxazole ≥98.0% (par GC)
3,5-Diméthyl-4-nitroisoxazole
Formule: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051656
Numéro CAS: 1123-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité