Alcool 2,4-dichloro-α-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4-Dichlorophenyl methyl carbinol, 2,4-Dichloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol
D4508-5G D4508-25G
TCIAD4508-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD4508-5G TCIAD4508-25G
Alcool 2,4-dichloro-α-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2,4-dichloro-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00004511
Numéro CAS: 1475-13-4
EINECS: 210-019-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité