(2,6-Difluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
D4510-5G D4510-25G
TCIAD4510-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD4510-5G TCIAD4510-25G
(2,6-Difluorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2,6-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00009973
Numéro CAS: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité