3,6-Diméthyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4512-1G D4512-5G
TCIAD4512-1GEA 241 EUR InStock
TCIAD4512-1G TCIAD4512-5G
3,6-Diméthyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Diméthyl-9H-carbazole
Formule: C₁₄H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00814049
Numéro CAS: 5599-50-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité