2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)benzene-1,3-diol
D4527-5G D4527-25G
TCIAD4527-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD4527-5G TCIAD4527-25G
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₂₅H₂₃N₃O₂
MW: 397,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD16251125
Numéro CAS: 1668-53-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité